Läs mer
Phloroglucinoldihydrat, 98 %
Produktkod. 11459963
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459963 500 g 500g
11439963 25 g 25g
11449963 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13034.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6099-90-7 | C6H10O5 | 162,141 g/mol
Floroglucinoldihydrat används vid framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser såsom flopropion. Det fungerar som ett reagens för Tollens test för pentoser. Det blandas med saltsyra och spelar en viktig roll för detektering av lignin (Wiesner-test). Det är involverat i analys och kvalitativ detektering av fri saltsyra i magsaft genom att använda Gunzburg-reagens. Vidare fungerar den som ett kopplingsmedel vid tryckning. Det används också som reagens för pentoser, pentosaner, aldehyder och som avkalkningsmedel för benprover i mikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Floroglucinoldihydrat används vid framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser såsom flopropion. Det fungerar som ett reagens för Tollens test för pentoser. Det blandas med saltsyra och spelar en viktig roll för detektering av lignin (Wiesner-test). Det är involverat i analys och kvalitativ detektering av fri saltsyra i magsaft genom att använda Gunzburg-reagens. Vidare fungerar den som ett kopplingsmedel vid tryckning. Det används också som ett reagens för pentoser, pentosaner, aldehyder och som avkalkningsmedel för benprover i mikroskopi.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6099-90-7
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.141
MDL-nummer MFCD00149090
InChI-nyckel MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
PubChem CID 80196
IUPAC-namn bensen-1,3,5-triol;dihydrat
LEDER C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloroglucinol dihydrate
Smältpunkt 214 °C till 217 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,7328
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 162,14 (126,11 Vattenfri)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.