Läs mer
Phloroglucinol Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11488742 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488742 10 g 10g
10336050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488742 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2920/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6099-90-7
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.141
MDL-nummer 149090
InChI-nyckel MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol dihydrate, benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-trihydroxybenzene dihydrate, 1,3,5-benzenetriol, dihydrate, phloroglucinol, dihydrate, sym-trihydroxybenze, unii-0x7b22brg1, ccris 6521, 1,3,5-benzoltrioldihydrat, phloroglucinoldihydrate
PubChem CID 80196
IUPAC-namn benzene-1,3,5-triol;dihydrate
LEDER C1=C(C=C(C=C1O)O)O.O.O
Specifikationer
Smältpunkt 218°C
Färg Cream
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 10 g
Formel vikt 162.14g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phloroglucinol dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.