Läs mer
Phloroglucinol EP Impurity E, Mikromol
Produktkod. 30459959
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30459959 100 mg
1 options
Produktkod. 30459959 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3572.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Phloroglucinol EP Impurity E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Benzenetriol
CAS 533-73-3
Analyt- eller komponentnamn 1,2,4-Benzenetriol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818, Phloroglucinol Anhydrous Imp. E (EP), 1,2,4-Benzenetriol, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn Bensen-1,2,4-triol
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 126,0317 g/mol