Läs mer
Phloroglucinol EP Impurity E, Mikromol™
Produktkod. 30052247
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052247 25 mg
1 options
Produktkod. 30052247 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3572.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Phloroglucinol-EP:n Impurity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Benzenetriol
CAS 533-73-3
Analyt- eller komponentnamn 1,2,4-Benzenetriol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Trihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxyphenol, 2-Hydroxy-1,4-hydroquinone, 2-Hydroxy-p-benzohydroquinone, 2-Hydroxyhydroquinone, 4-Hydroxycatechol, HHQ, Hydroxyhydroquinone, NSC 2818, Phloroglucinol Anhydrous Imp. E (EP), 1,2,4-Benzenetriol, 1,3,4-Benzenetriol, 1,3,4-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
LEDER Oc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn Bensen-1,2,4-triol
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 126,0317 g/mol