missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phloroglucinol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 108-73-6 |
| Smältpunkt | 217°C to 220°C |
| Molekylformel | C6H3-1,3,5-(OH)3 |
| MDL-nummer | MFCD00002286 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Phloroglucinol, 1,3,5-Trihydroxybenzene, Phloroglucinol |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.11 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?