Läs mer
Phloroglucinol, TRC
Produktkod. 30419775
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30419775 50 g
1 options
Produktkod. 30419775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP34000050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloroglucinol dihydrate
CAS 6099-90-7
Molekylformel C6 H6 O3 . 2 H2 O
Kvantitet 50 g
Synonym Phloroglucinol dihydrate, Benzene-1,3,5-triol dihydrate, 1,3,5-Benzenetriol Hydrate (1:2), 1,3,5-Benzenetriol Dihydrate (9CI), Phloroglucinol Dihydrate (8CI)
InChI formel InChI=1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
LEDER O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-namn bensen-1,3,5-triol; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Formel vikt 162.0528