Läs mer
Phloroglucinol, TRC
Produktkod. 30417446
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30417446 100 g
1 options
Produktkod. 30417446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP340000100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phloroglucinol
CAS 108-73-6
Molekylformel C6 H6 O3
Kvantitet 100 g
Synonym Phloroglucinol anhydrous, Benzene-1,3,5-triol, Phloroglucinol (8CI), 1,3,5-Trihydroxybenzene, 3,5-Dihydroxyphenol, Benzene-s-triol, Dilospan S, NSC 1572, Phloroglucin, Phloroglucine, Spasfon-Lyoc, sym-Trihydroxybenzene
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
LEDER Oc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-namn Bensen-1,3,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.0317