Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Phloxine B, 85%, ren, hög renhet, biologisk fläck
Produktkod. 10501641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10501641 25 g Glasflaska 25g
10133730 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10501641 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 189470250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18472-87-2
Molekylformel C20H2Br4Cl4Na2O5
MDL-nummer MFCD00005061
Synonym Acid Red 92, C.I. 45410
Specifikationer
Abs. 875 till 1300 (vid lambda max).
Kemiskt namn eller material Phloxine B
Absorptionsförhållande 1.38 till 2.24
Färginnehåll 80% min. (på vattenfritt ämne)
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 546 till 550 nm (i 50:50 METH:vatten)
Förlust vid torkning 10% max. (105 °C)
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Merck Index 15, 7440
Färg Brun till brun/röd
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 829.64
Procent renhet 85%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.