Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Phloxine B, 85%, ren, hög renhet, biologisk fläck
Produktkod. p-29727 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10133730
Brand: Thermo Scientific Chemicals 189470050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18472-87-2
Molekylformel C20H2Br4Cl4Na2O5
MDL-nummer MFCD00005061
Synonym Acid Red 92, C.I. 45410
Specifikationer
Abs. 875 to 1300 (at lambda max.)
Kemiskt namn eller material Phloxine B
Absorptionsförhållande 1.38 to 2.24
Färginnehåll 80% min. (on anhydrous substance)
Analysprocentintervall 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Merck Index 15, 7440
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water)
Formel vikt 829.64
Förlust vid torkning 10% max. (105°C)
Procent renhet 85%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Brun till brun/röd
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.