Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phloxine B |
| CAS | 18472-87-2 |
| Molekylformel | C20H4Br4Cl4O5Na2 |
| Synonym | C.I. 45410, Acid red 92 |
| Färg | Brunt till rött |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vikt | 829.66 |