Läs mer
A&D Weighing GH Analytisk Balans Klass I Godkänd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16601122
Change view
Kapacitet:
120 g
220 g
250 g
320 g
51 g/220 g
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
16601122 51 g/220 g -
16611122 250 g Varje
16621122 320 g -
16681112 120 g -
16691112 220 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16601122 Leverantör A&D Weighing Leverantörsnummer GH202EC
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vågar i GH-serien har vägningsteknik för Ordinal Electromagnetic Sensor (OES) som ger noggrannhet och precision.
  • EC typgodkänd
  • Brett viktområde
  • Antistatiskt glas
  • Automatisk kalibrering med en knapptryckning med motordriven intern kalibreringsmassa
  • Automatisk kalibrering när omgivningstemperaturen ändras
  • Standard RS-232C-gränssnitt för skrivare, PC eller annan kringutrustning
  • GLP, GMP och ISO kompatibla
  • Dataminnesfunktion
  • ID-nummer för GLP produktion
  • Automatisk avstängning
  • Stor vågkammare
  • WinCT Communications programvara (nedladdning)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
Anslutningstyp RS-232 C
Kapacitet 51 g/220 g
Visningstyp LCD
Läsbarhet 0.01 mg/0.1 mg
Material Rostfritt stål
Modell GH-202-EC
Stabiliseringstid 3,5 sek. (0,1 mg)/8 sek. (0,01 mg)
Elektriska krav 120/240 V till adapter (12 V, 300 mA)