Läs mer
A&D Weighing GH Analytisk Balans Klass I Godkänd
Kapacitet:
120 g
220 g
250 g
320 g
51 g/220 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- EC typgodkänd
- Brett viktområde
- Antistatiskt glas
- Automatisk kalibrering med en knapptryckning med motordriven intern kalibreringsmassa
- Automatisk kalibrering när omgivningstemperaturen ändras
- Standard RS-232C-gränssnitt för skrivare, PC eller annan kringutrustning
- GLP, GMP och ISO kompatibla
- Dataminnesfunktion
- ID-nummer för GLP produktion
- Automatisk avstängning
- Stor vågkammare
- WinCT Communications programvara (nedladdning)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
| Anslutningstyp | RS-232 C |
| Kapacitet | 220 g |
| Visningstyp | LCD |
| Läsbarhet | 0.1 mg |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | GH-200-EC |
| Stabiliseringstid | 3,5 sek. |
| Elektriska krav | 11 VA till adaptern (12 V, 300 mA) |