missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pholcodine Monohydrate, Mikromol
Beskrivning
Pholcodine Monohydrate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pholcodine Monohydrate |
| CAS | 6254-99-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pholcodine Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H30 N2 O4 . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pholcodine, 7,8-Didehydro-4,5a-epoxy-17-methyl-3-[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]morphinan-6a-ol monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N2O4.H2O/c1-24-7-6-23-16-3-4-18(26)22(23)29-21-19(5-2-15(20(21)23)14-17(16)24)28-13-10-25-8-11-27-12-9-25;/h2-5,16-18,22,26H,6-14H2,1H3;1H2/t16-,17+,18-,22-,23-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OCCN6CCOCC6)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?