missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phorate 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phorate |
| CAS | 298-02-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phorate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H17 O2 P S3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOP(=S)(OCC)SCSCC |
| IUPAC-namn | diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?