Läs mer
Phorate, 85%, TRC
Produktkod. 30041156
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30041156 100 mg
1 options
Produktkod. 30041156 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP353500100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorate
CAS 298-02-2
Molekylformel C7 H17 O2 P S3
Kvantitet 100 mg
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylthio)methyl] ester, American Cyanamid 3911, ENT 24,042, Experimental Insecticide 3911, Granutox, L 11/6, O,O-Diethyl S-[(ethylthio)methyl] phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-ethylmercaptomethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl S-ethylthiomethyl dithiophosphate, Phorate, Phorate 10G, Thimet, Thimet 10G, Thimet G, Timet, VUAgT 182, suScon FuMing
InChI formel InChI=1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCSCC
IUPAC-namn dietoxi-(etylsulfanylmetylsulfanyl)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 260.38
Formel vikt 260.0128