Läs mer
Phorate Oxon Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phorate Oxon Sulfone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17O5PS2/c1-4-11-13(8,12-5-2)14-7-15(9,10)6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 276.0255 |