Läs mer
Phoratoxonsulfoxid, TRC
Produktkod. 18091920
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18091920 10 mg
18071640 100 mg
18080040 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18091920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35352010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2588-05-8
Molekylformel C7 H17 O4 P S2
Molekylvikt (g/mol) 260.31
Synonym Phorate oxon sulfoxide, O,O-Diethyl S-(ethylsulfinyl)methyl phosphorothioate
IUPAC-namn 1-[etoxi(etylsulfinylmetylsulfanyl)fosforyl]oxyetan
LEDER CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorate Oxon Sulfoxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H17O4PS2/c1-4-10-12(8,11-5-2)13-7-14(9)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formel vikt 260.0306
Procent renhet >95%