Läs mer
Phorate Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phorate-sulfone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17O4PS3/c1-4-10-12(13,11-5-2)14-7-15(8,9)6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 292.0027 |