Läs mer
Phoratsulfoxid, TRC
Produktkod. 30134842
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134842 2.5 g
30134827 100 mg
30007123 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134842 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3534902.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2588-03-6
Molekylformel C7 H17 O3 P S3
Molekylvikt (g/mol) 276.38
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl (ethylsulfinyl)methyl ester (6CI), Methanethiol, (ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Phorate O-sulfoxide, Phorate sulfoxide, Thimet sulfoxide
IUPAC-namn dietoxi-(etylsulfinylmetylsulfanyl)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
LEDER CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorate-sulfoxide
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H17O3PS3/c1-4-9-11(12,10-5-2)13-7-14(8)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formel vikt 276.0077