Läs mer
Phorbol 12,13-dibutyrate, MedChemExpress
Produktkod. 16460138
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460138 5 mg
16447678 10 mg
16441759 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16460138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18985
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Phorbol 12,13-dibutyrate (Phorbol dibutyrate) is a PKC activator and a potent skin tumor promoter.
Phorbol 12,13-dibutyrate (Phorbol dibutyrate) is a PKC activator and a potent skin tumor promoter.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorbol 12,13-dibutyrate
CAS 37558-16-0
Färg Brownish Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H40O8
Kvantitet 5 mg
Synonym Phorbol dibutyrate PDBu
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (247.72 mM)
LEDER O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(OC(CCC)=O)[C@H](OC(CCC)=O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O
Molekylvikt (g/mol) 504.61
Formel vikt 504.61
Procent renhet 97.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease