Läs mer
Tocris Bioscience™ Phorbol 12,13-dibutyrate
Produktkod. 18005632
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18005632 10 mg
18015942 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18005632 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4153/10
Protein kinase C activator
Phorbol 12,13-dibutyrate is a protein kinase C activator. Induces contraction of vascular smooth muscle and inhibits MLC phosphatase (MLCP) in vascular smooth muscle. Activity does not alter intracellular Ca2+ concentration. Also inhibits the activity of Na+,K+ ATPase in OK cells.
For more information about how Phorbol 12,13-dibutyrate may be used, see our protocol:
Generation of β cells from hPSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 37558-16-0
Molekylformel C28H40O8
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Phorbol 12, 13-dibutyrate
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 504.61
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 504.62
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.