Läs mer
Phorbol 12-myristat 13-acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3737215 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 10515491
Brand: Thermo Scientific undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16561-29-8 | C36H56O8 | 616.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16561-29-8
Molekylformel C36H56O8
Molekylvikt (g/mol) 616.84
MDL-nummer MFCD00036736
InChI-nyckel PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Synonym phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
IUPAC-namn (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxi)-1,6-dihydroxi-8-(hydroximetyl)-4,12,12,15-tetrametyl-5-oxotetracyklo[8.5.0.02,6,013]-1-4,1-3, 1-4, 1-4, 1, 3 tetradekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorbol 12-myristate 13-acetate
Smältpunkt 72.0°C
Färg Vitt till gult
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 mg
Merck Index 14,7332
Formel vikt 616.84
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.