Läs mer
Phorbol 12-myristat 13-acetat,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422131 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422131 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 11422131 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219480401
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorbol 12-myristate 13-acetate
CAS 16561-29-8
Färg Vitt till gult
Molekylformel C36H56O8
MDL-nummer MFCD00036736
Kvantitet 1 mg
Synonym phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
InChI-nyckel PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
IUPAC-namn (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxi)-1,6-dihydroxi-8-(hydroximetyl)-4,12,12,15-tetrametyl-5-oxotetracyklo[8.5.0.02,6,013]-1-4,1-3, 1-4, 1-4, 1, 3 tetradekanoat
Molekylvikt (g/mol) 616.84
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
Formel vikt 616.84
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Fast