Läs mer
Phorbol 12-myristat 13-acetat, 95 %
Beskrivning
PMA aktiverar Ca2+-ATPas och potentierar forskolin-inducerad cAMP-bildning. Det har visat sig hämma apoptos inducerad av Fas-antigenet, men PMA inducerar apoptos i HL-60 promyelocytiska leukemiceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
PMA aktiverar Ca2+-ATPas och potentierar forskolin-inducerad cAMP-bildning. Det har visat sig hämma apoptos inducerad av Fas-antigenet, men PMA inducerar apoptos i HL-60 promyelocytiska leukemiceller.
Löslighet
Mycket löslig i metanol, löslig i DMSO, kloroform, etanol eller aceton, eter, etylacetat, DMF eller acetonitril. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phorbol 12-myristate 13-acetate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 mg |
| Beilstein | 2407201 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,7332 |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i metanol, löslig i DMSO, kloroform, etanol eller aceton, eter, etylacetat, DMF eller acetonitril. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 616.83 |
| Procent renhet | >94% |
| Fysisk form | Film eller pulver |
Säkerhet och hantering
- Phorbol 12-myristate 13-acetate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoyl phorbol acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.