Läs mer
Phorbol 12-myristat 13-acetat, 95 %
Produktkod. 15476069
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476069 1 mg 1mg
15466069 5 mg 5mg
15486069 10 mg 10mg
15496069 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15476069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63916.M^
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Aktiverar proteinkinas C och främjar hudtumörer hos möss | CAS: 16561-29-8 | C36H56O8 | 616,84 g/mol
PMA aktiverar Ca2+-ATPas och potentierar forskolin-inducerad cAMP-bildning. Det har visat sig hämma apoptos inducerad av Fas-antigenet, men PMA inducerar apoptos i HL-60 promyelocytiska leukemiceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
PMA aktiverar Ca2+-ATPas och potentierar forskolin-inducerad cAMP-bildning. Det har visat sig hämma apoptos inducerad av Fas-antigenet, men PMA inducerar apoptos i HL-60 promyelocytiska leukemiceller.
Löslighet
Mycket löslig i metanol, löslig i DMSO, kloroform, etanol eller aceton, eter, etylacetat, DMF eller acetonitril. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16561-29-8
Molekylformel C36H56O8
Molekylvikt (g/mol) 616.84
MDL-nummer MFCD00036736
InChI-nyckel PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Synonym phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
IUPAC-namn (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxi)-1,6-dihydroxi-8-(hydroximetyl)-4,12,12,15-tetrametyl-5-oxotetracyklo[8.5.0.02,6,013]-1-4,1-3, 1-4, 1-4, 1, 3 tetradekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorbol 12-myristate 13-acetate
Färg Vitt
Kvantitet 1 mg
Beilstein 2407201
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,7332
Löslighetsinformation Mycket löslig i metanol, löslig i DMSO, kloroform, etanol eller aceton, eter, etylacetat, DMF eller acetonitril. Olöslig i vatten.
Formel vikt 616.83
Procent renhet >94%
Fysisk form Film eller pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecanoyl phorbol acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.