Läs mer
Phorbol 12-myristat 13-acetat, 95 %
Beskrivning
PMA aktiverar Ca2+-ATPas och potentierar forskolin-inducerad cAMP-bildning. Det har visat sig hämma apoptos inducerad av Fas-antigenet, men PMA inducerar apoptos i HL-60 promyelocytiska leukemiceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
PMA aktiverar Ca2+-ATPas och potentierar forskolin-inducerad cAMP-bildning. Det har visat sig hämma apoptos inducerad av Fas-antigenet, men PMA inducerar apoptos i HL-60 promyelocytiska leukemiceller.
Löslighet
Mycket löslig i metanol, löslig i DMSO, kloroform, etanol eller aceton, eter, etylacetat, DMF eller acetonitril. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phorbol 12-myristate 13-acetate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 25 mg |
| Beilstein | 2407201 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Merck Index | 14,7332 |
| Löslighetsinformation | Very soluble in methanol,soluble in DMSO,chloroform,ethanol or acetone,ether,ethyl acetate,DMF or acetonitrile. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 616.83 |
| Procent renhet | >94% |
| Fysisk form | Film or Powder |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.