Läs mer
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10061403
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackning:
Glass Ampule
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10061403 1 mg Glass Ampule 1mg
1 options
Produktkod. 10061403 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP6851
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (Clear or Whitish Film)
PMA is an activator of Protein Kinase C; it is a skin irritant and mouse skin tumor promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16561-29-8
Molekylformel C36H56O8
Molekylvikt (g/mol) 616.84
MDL-nummer MFCD00036736
InChI-nyckel PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Synonym phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
IUPAC-namn (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
Smältpunkt 72°C
Färg White
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Förpackning Glass Ampule
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 616.8
Procent renhet 99.0% min.
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phorbol 12-myristate 13-acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.