Läs mer
Phorbol 12-Myristat 13-acetat, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442131 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442131 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11442131 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219480425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18280.00 SEK
    17409.64 SEK / 25mg
    Save 870.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorbol 12-Myristate 13-acetate
CAS 16561-29-8
Analysprocentintervall Cirka 99 %
Molekylformel C36H56O8
MDL-nummer MFCD00036736
Kvantitet 25 mg
Synonym phorbol 12-myristate 13-acetate, phorbol ester, 12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate, 12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1, tetradecanoylphorbol acetate, 12-tetradecanoylphorbol 13-acetate, factor a1 croton oil, phorbol 13-acetate 12-myristate, phorbol-12-myristate-13-acetate
InChI-nyckel PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
IUPAC-namn (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxi)-1,6-dihydroxi-8-(hydroximetyl)-4,12,12,15-tetrametyl-5-oxotetracyklo[8.5.0.02,6,013]-1-4,1-3, 1-4, 1-4, 1, 3 tetradekanoat
Molekylvikt (g/mol) 616.84
PubChem CID 27924
ChEBI CHEBI:37537
Formel vikt 616.84
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Fast