Läs mer
MP Biomedicals™ Forbol-12-myristat-13-acetat,> 99 %
Produktkod. 11407082 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407082 10 mg 10mg
11417082 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407082 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215186410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8675.00 SEK
    8260.81 SEK / 10mg
    Save 414.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Forbol-12-myristat-13-acetat,> 99 % är en potent tumörpromotor och aktiverar proteinkinas C in vivo och in vitro.
  • PMA:′s effekter på PKC tillskrivs dess likhet med diacylgylerol, en naturlig aktivator av PKC.
  • PMA aktiverar Ca2+− ATPas och potentierar forskolin-inducerad cAMP-bildning.
  • Det har visat sig hämma apoptos inducerad av Fas-antigenet, men PMA inducerar apoptos i HL-60 promyelocytiska leukemiceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet >98% (HPLC)
För användning med (applikation) Potent tumörpromotor, Aktiverar proteinkinas C in vivo och in vitro
Löslighet Praktiskt taget olöslig.
Molekylformel C36H56O8
CAS 16561-29-8
Innehåll och lagring Butik på− 20 °C. Skydda från ljus.
Kvantitet 10 mg
Molekylvikt (g/mol) 616,84 g/mol
Smältpunkt 162 °F
Ångtryck 1,8X10-17 mm Hg vid 25 °C
Form Solid
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.