Läs mer
Tocris Bioscience™ Phorbol 12-myristate 13-acetate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18752704
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18752704 1 mg
18772554 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18752704 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1201/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1378.65 SEK / 1mg
    Save 81.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Protein kinase C activator
Phorbol 12-myristate 13-acetate is an extensively used phorbol ester high affinity activator of protein kinase C (Ki = 2.6 nM as measured by displacement of [3H]phorbol 12,13-dibutyrate binding in rat cortex synaptosomal membranes). It binds to the C1a and C1b domains of PKC inducing membrane translocation of PKC. Phorbol 12-myristate 13-acetate activates the PKC isoforms PKCα, -β, -γ, -δ, -ε, -η, and -θ but not PKCζ or -ι/λ. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a tumor promoter. Phorbol 12-myristate 13-acetate can also induce differentiation of THP-1 monocytes to a macrophage phenotype in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16561-29-8
Molekylformel C36H56O8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorbol 12-myristate 13-acetate
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 616.83
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 616.84