Läs mer
Phorbol, MedChemExpress
Produktkod. 16411688
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16411688 5 mg -
16443946 25 mg 25mg
16429268 10 mg -
16422589 1 mg 1mg
16404937 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16411688 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2147
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Phorbol is a highly toxic diterpene, whose esters have important biological properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phorbol
CAS 17673-25-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H28O6
Kvantitet 5 mg
Synonym 4β-Phorbol
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (137.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (54.88 mM)
LEDER O=C1C(C)=C[C@@]2([H])[C@]3(O)[C@@]([C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4(O)[C@H](O)[C@H]3C)([H])C=C(CO)C[C@]12O
Molekylvikt (g/mol) 364.43
Formel vikt 364.43
Procent renhet 97.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death