Läs mer
Phosacetim, TRC
Produktkod. 30418269
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30418269 2.5 g
1 options
Produktkod. 30418269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3536052.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosacetim
CAS 4104-14-7
Molekylformel C14H13Cl2N2O2PS
Kvantitet 2.5 g
Synonym N-(1-Iminoethyl)-phosphoramidothioic Acid O,O-Bis(4-chlorophenyl) Ester, (1-Iminoethyl)-phosphoramidothioic Acid O,O-Bis(4-chlorophenyl) Ester, Acetimidoyl-phosphoramidothioic Acid O,O-Bis(p-chlorophenyl) Ester, BAY 38819, Bayer 38819, DRC 714, Gophacide, O,O-Bis(p-chlorophenyl) Acetimidoylamidothiophosphate, O,O-Bis(p-chlorophenyl) Acetimidoylphosphoramidothioate
InChI formel InChI=1S/C14H13Cl2N2O2PS/c1-10(17)18-21(22,19-13-6-2-11(15)3-7-13)20-14-8-4-12(16)5-9-14/h2-9H,1H3,(H2,17,18,22)
LEDER CC(=N)NP(=S)(Oc1ccc(Cl)cc1)Oc2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn N-bis(4-chlorophenoxy)phosphinothioylethanimidamide
Molekylvikt (g/mol) 375.21
Formel vikt 373.9812