Produktkod. 12999334
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Produktkod.
Kvantitet
unitSize
12999334
1 mL
1ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
12999334
Leverantör
SPEX Certiprep
Leverantörsnummer
S3085
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte CAS No. Concentration Phosalone 2310-17-0 1000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Phosalone
Förpackning
2mL amber prescored glass ampule
CAS
2310-17-0, 67-56-1
CAS Min %
0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max %
0.1, 99.9
Molekylformel
C12H15ClNO4PS2
För användning med (utrustning)
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel
IOUNQDKNJZEDEP-UHFFFAOYSA-N
LEDER
CCOP(=S)(OCC)SCN1C2=C(C=C(C=C2)Cl)OC1=O
IUPAC-namn
6-chloro-3-(diethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-1,3-benzoxazol-2-one
Lösningsmedel eller matris
Methanol
Molekylvikt (g/mol)
367.799
PubChem CID
4793
Kvantitet
1 mL
ChEBI
CHEBI:8121
Visa mer
Visa mindre
Product intended for laboratory use only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .