Läs mer
Phosalone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosalone |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClNO4PS2/c1-3-16-19(20,17-4-2)21-8-14-10-6-5-9(13)7-11(10)18-12(14)15/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 366.9869 |