Läs mer
Phosfolan-methyl 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325471
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325471 1 ml
1 options
Produktkod. 30325471 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16115000ME100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phospholan-methyl
CAS 5120-23-0
Analyt- eller komponentnamn Phospholan-methyl
Frakt skick +20°C
Molekylformel C5 H10 N O3 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic ethylene P,P-dimethyl ester (7CI,8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester (9CI), 1,2-Ethanedithiol, cyclic ester with phosphonodithioimidocarbonic acid P,P-dimethyl ester, Phosfolan-methyl, Phosphoramidic acid, N-1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H10NO3PS2/c1-8-10(7,9-2)6-5-11-3-4-12-5/h3-4H2,1-2H3
LEDER COP(=O)(OC)N=C1SCCS1
IUPAC-namn N-dimethoxyphosphoryl-1,3-dithiolan-2-imine
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 227.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 226.984 g/mol