Läs mer
Phosgene iminium chloride, 98%
Produktkod. 10114430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10114430
Brand: Thermo Scientific Acros 172211000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 33842-02-3 | C3H6Cl3N | 162.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33842-02-3
Molekylformel C3H6Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 162.44
MDL-nummer MFCD00011870
InChI-nyckel NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dichloromethylene dimethylammonium chloride, phosgeniminium chloride, n-dichloromethylene-n-methylmethanaminium chloride, methanaminium, n-dichloromethylene-n-methyl-, chloride, dichloromethylene-dimethyliminium chloride, dichloromethylenedimethylammonium chloride, dichloromethylidene dimethylazanium chloride, phosgeneiminium chloride, phosgene-iminium chloride
PubChem CID 2723945
LEDER [Cl-].CN(C)[C+](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosgene iminium chloride
Namnnotering 98%
Smältpunkt 181°C to 185°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C=N(CH3)2Cl
Kvantitet 100 g
Fieser 04,135; 05,195; 06,170; 08,156
Merck Index 15, 10174
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolysis
IUPAC-namn diklormetyliden(dimetyl)azaniumklorid
Formel vikt 162.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosgene iminium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.