Läs mer
Fosmet 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316026
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316026 1 ml
1 options
Produktkod. 30316026 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16120000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosmet
CAS 732-11-6
Analyt- eller komponentnamn Phosmet
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N O4 P S2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
LEDER COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(dimetoxyfosfenioythioylsulfanylmetyl) isoindol-1,3-dion
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 317.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 316,9945 g/mol