Läs mer
Phosmet-d6 (dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosmet D6 (dimethoxy D3) |
| CAS | 2083623-41-8 |
| Molekylformel | C11 2H6 H6 N O4 P S2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Phosmet D6 (dimethyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6 H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanylmethyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.36 |
| Formel vikt | 323.0322 g/mol |
| Visa mer |