missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phosmet-d6, TRC

Produktkod. 30240829
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240829 50 mg
30240837 10 mg
30240557 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240829 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35370250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2083623-41-8
Molekylformel C11 2H6 H6 N O4 P S2
Molekylvikt (g/mol) 323.36
Synonym Phosmet D6 (dimethyl D6), Phosphorodithioic acid, S-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-di(methyl-d3) ester, Phosmet D6 (dimethoxy D6)
IUPAC-namn 2-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanylmethyl]isoindole-1,3-dione
LEDER [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])[2H])SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phosmet D6 (dimethoxy D3)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3
Formel vikt 323.0322
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.