Läs mer
Fosmetoxon, TRC
Produktkod. 30424360
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424360 10 mg
30418796 50 mg
30416245 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424360 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP35370510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3735-33-9
Molekylformel C11 H12 N O5 P S
Molekylvikt (g/mol) 301.26
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl ester (6CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide (7CI,8CI), Phthalimide, N-(mercaptomethyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), Imidoxon, N-(Mercaptomethyl)phthalimide S-(O,O-dimethyl phosphorothioate), O,O-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl phosphorothioate S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide, Oxoimidan, Phosmet oxon, R 1571, R 1571A, S-Phthalimidomethyl O,O-dimethyl phosphorothioate, Stauffer R 1571, Stauffer R 1571A
IUPAC-namn 2-(dimetoxyfosforylsulfanylmetyl) isoindol-1,3-dion
LEDER COP(=O)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosmetoxon
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12NO5PS/c1-16-18(15,17-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
Formel vikt 301.0174