Läs mer
Invitrogen™ Phospha-Light™ SEAP Reporter Gene Assay System
Beskrivning
Innehåller
Substrat, nödvändiga buffertar, förstärkare och kontroll placenta alkaliskt fosfatas
Kemiluminescerande reportergenanalys för känslig detektion av utsöndrat humant placentaalkalisk fosfatas som reporterprotein.
Phospha-Light™ Analyssystem är ett chemiluminescent reportergentest för känslig detektion av utsöndrat humant placentalalkaliskt fosfatas som används som reporterprotein.
- Upptäckt av en hemlig reporter möjliggör analys utan att förstöra värdefulla celler.
- Det breda dynamiska området för alkalisk fosfatasanalys låter användaren mäta enzymnivån noggrant från femtogram till nanogram.
- Analyskänsligheten är 100 till 1 000 gånger bättre än med antingen isotopiska/icke-isotopiska tester för kloramfenikolacetyltransferas (CAT) eller kolorimetriska/fluorescerande tester för b-galaktosidas, vilket ger större känslighet än konkurrerande analyser.
- Högkänslig analys med stort dynamiskt omfång möjliggör detektion av höga och låga nivåer av reporter utan att behöva utföra många provutspädningar.
- Icke-radioaktivt reportergenanalyskit eliminerar oro kring användningen av radioisotoper.
- Analysen kan slutföras på ungefär en timme, vilket ger snabb bearbetning av analysen.
Övervaka uttryck över tid
Phospha-Light™ Testsystemet möjliggör känslig detektion av sekreterat alkalisk fosfatas (SEAP) rapporterarprotein i cellkulturmedia. SEAP-genprodukten är en trunkerad form av human placental alkalisk fosfatas. Ett sekreterat reporterprotein eliminerar behovet av att framställa cellextrakt. En cellpopulation kan övervakas över tid och förblir intakt för vidare experiment.
Proprietära reagenser för ultrasensitiv detektering
Phospha-Light™ Analyssystemet är en av de enklaste och snabbaste metoderna för att optimera transfektionseffektiviteten. En kombination av proprietära reagenser är nyckeln till den mycket känsliga detektering som kan uppnås med analysen Phospha-Light™ . Systemet består av CSPD™ högpresterande alkalisk fosfatassubstrat, Emerald™ luminescensförstärkare och ett unikt buffertsystem utformat för att specifikt hämma icke-placental endogen alkalisk fosfatasaktivitet. Den bestående glöden från den kemiluminescerande signalen möjliggör användning av luminometrar utan behov av injektorer för mätning.
Användningsområden
Phospha-Light™ Reporter Gene Assay System har använts i stor utsträckning för reportergenanalyser för att mäta genuttryck i etablerade cellinjer och i transfekterade primärceller, inklusive som en genknockdown/RNA-interferensavläsning Phospha-Light . Reporter Gene ASSAY har använts för en mängd olika virala funktionella assays, inklusive virala genuttrycksanalyser, viral replikation, viral fusogenicitet, virusneutralisering och virusmedierad cell-cell-fusion samt viral infektivitet. Användningen av SEAP-reporterproteinet är mycket möjliggörande för in vivo reportergenanalyser, genom att analysera serumprover från transgena, transfekterade eller virusvektorinfekterade djur. Phospha-Light Reporter Gene Assay System har använts för att mäta SEAP-nivåer i sera från transgena eller transfekterade hela djur, inklusive mus, råtta, marmoset, apa och gris, samt i hönsägg allantoisk vätska. Musens SEAP-protein (mSEAP) har nyligen utvecklats för förbättrad stabilitet i SEAP-proteiner hos transgena möss, och systemet Phospha-Light™ har använts för känslig detektion av mSEAP. För dessa och ytterligare referenser, se vår bibliografi i avsnittet Litteratur/Resurser.
Endast för forskningsändamål. Inte för användning i diagnostiska procedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Utsöndrad human placental alkalisk fosfatasreportergenanalyssystem |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer |
| Analysera | Reporteranalys |
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller substratet, nödvändiga buffertar, förstärkare och kontroll placenta alkaliskt fosfatas. Förvara produkten vid 4 °C. |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Avläsning | Slutpunkt |
| Provtyp | Cellkulturer |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Phospha-Light SEAP Reporter Gene Assay System
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine