missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Phosphatase Inhibitor Cocktail I

Produktkod. p-200104431
Encompass
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 mL x 10
1 mL x 100
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458808 1 mL x 10 Paket med 10
16448936 1 mL x 100 -
16422479 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16458808 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYK0021

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Phosphatase Inhibitor Cocktail I effectively inhibits alkaline phosphatases and serine/threonine protein phosphatases such as PP1 and PP2A.

Specifikationer

Produkttyp Kits
Innehåll och lagring The product should be stored at -20°C, and is stable for up to 12 months. When kept at 2°C to 8°C, the product remains stable for 2 months.
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 1 mL x 10
Mål VD/VDR
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.