Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fosfatasinhibitorcocktail II
Produktkod. 15443689
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443689 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 15443689 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61022.AA
 Begränsad artikel
I lager
Fosfatasinhibitorcocktailen förbättrar utbytet av intakta proteiner genom att lägga till inhibitorer till enzymer som modifierar proteiner som finns i cellextrakt. Denna produkt har optimerats och testats för tyrosinproteinfosfataser, sura och alkaliska fosfataser. Det har testats på cellextrakt från djurvävnader, inklusive lever från nötkreatur och human placenta, och cytosolextrakt från kaninmuskler. Det är en utvald produkt för forskning om Kinasfosfatasbiologi. En hämmare av L-isozymer av alkaliskt fosfatas och ser/thr-proteinfosfataser. Det används med vävnads- och cellextrakt, inklusive extrakt som innehåller tvättmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100X
Färg Färglös
Beskrivning Hämmar ett brett spektrum av serin/teorin och tyrosinfosfataser
Produkttyp Fosfatasinhibitorcocktail
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
Form Vätska
Kvantitet 5 mL
Sammansättning 100 mM natriumfluorid, 50 mM natriumortovanadat, 50 mM natriumpyrofosfat och 100 mM b-glycerofosfat
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.