Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,2 M buffertlösning, pH 4,4
Produktkod. 15453239
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15453239 500 mL
15463239 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453239 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60467.AP
 Begränsad artikel
I lager
Används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Användbar i kombination med natriumfosfat, dibasisk vid framställning av biologiska buffertar. Används i många tillämpningar, inklusive rening av antikroppar. | CAS: 7558-80-7119,976 g/mol
Denna buffert används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Användbar i kombination med natriumfosfat, dibasisk vid framställning av biologiska buffertar. Används i många applikationer inklusive rening av antikroppar. Den används för en mängd olika cellodlingstillämpningar, såsom tvättning av celler före dissociation, transport av celler eller vävnad, spädning av celler för räkning och förberedelse av reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-80-7
Molekylvikt (g/mol) 119.976
Specifikationer
Koncentration 0,2M buffertlösning.
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.