Läs mer
Fosfat, 0,2 M buffertlösning, pH 6,8, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453109
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453109 1 L 1 L
15443109 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60325.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1301.97 SEK
    1169.65 SEK / 1 L
    Save 132.32 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Användbar i kombination med natriumfosfat, dibasisk vid framställning av biologiska buffertar. Används i många applikationer inklusive rening av antikroppar.
Denna buffert används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Användbar i kombination med natriumfosfat, dibasisk vid framställning av biologiska buffertar. Används i många applikationer inklusive rening av antikroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-80-7
Molekylvikt (g/mol) 119.976
Specifikationer
Koncentration 0,2 M buffertsoln.
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.