Läs mer
Thermo Scientific™ Fosfat, 0,2 M buffertlösning, pH 7,6
Produktkod. 15424359
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424359 500 ml 500ml
15434359 1 l 1 L
2 options
Produktkod. 15424359
Brand: Thermo Scientific™ J61870.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfat
CAS 7558-80-7
Koncentration 0,2M buffertlösning.
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Förpackning Plastflaska
Molekylvikt (g/mol) 119.976