Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,5 M buffertlösning, pH 7,4
Produktkod. 15403499
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403499 250 mL 250ml
15413499 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403499 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60785.AK
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Buffertlösning som ofta används inom biologisk forskning. Ett reagens med hög buffringskapacitet som används inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. | CAS: 7558-80-7119,976 g/mol
Fosfatbuffert (förkortat PB) är en buffertlösning som ofta används inom biologisk forskning. Ett reagens med hög buffringskapacitet som används inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-80-7
Molekylvikt (g/mol) 119.976
Specifikationer
Koncentration 0,5 M buffertsol.
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.