Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,5 M buffertlösning, pH 7,4
Produktkod. 15413499
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15413499
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60785.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Buffertlösning som vanligtvis används inom biologisk forskning. Ett reagens med hög buffertkapacitet som används inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi.
Fosfatbuffrad koksaltlösning (förkortat PBS) är en buffertlösning som vanligtvis används inom biologisk forskning. Ett reagens med hög buffertkapacitet som används inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-80-7
Molekylvikt (g/mol) 119.976
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate
Koncentration 0.5M buffer soln.
Fysisk form Liquid
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastic Bottle
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.