Läs mer
Thermo Scientific™ Fosfat, 0,5 M buffertlösning, pH 8,5
Produktkod. 15483739
Change view
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483739 500 ml 500ml
15473739 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483739 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J61086.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7558-80-7
Koncentration 0,5 M buffertsol.
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Förpackning Plastflaska
Molekylvikt (g/mol) 119.976