Läs mer
Thermo Scientific™ Phosphate, 0.5M buffer soln., pH 9.5
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7558-80-7 |
| Koncentration | 0,5 M buffertlösning. |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Förpackning | Plastflaska |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.976 |